Stampa…
Indole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 95.7 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 208…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005678
CAS Number: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6