Stampa…
5-Idrossiindolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10182-100G OR10182-25G OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA 435 EUR
APOSOR10182-100G APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G
5-Idrossiindolo 98%
5-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Punto di fusione: 106…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005677
CAS Number: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6