Stampa…
Indole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
OR10181-25G OR10181-5G
APOSOR10181-25GEA 37.9 EUR
APOSOR10181-25G APOSOR10181-5G
Indole-5-carbonitrile
Indole-5-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005669
CAS Number: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4