Stampa…
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 246 EUR
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800421
CAS Number: 849021-02-9