Stampa…
2-Methylindoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 35 EUR
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Methylindoline
2-Methylindoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 228…229 °C
Punto di fusione: –51 °C
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005706
CAS Number: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0