Stampa…
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
OR10175-1G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10175-1G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,1846 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012077
CAS Number: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6