Stampa…
2,3,3-Trimethylindolenine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 59.7 EUR
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Punto di ebollizione: 228…229 °C/744mmHg
Densità: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005724
CAS Number: 1640-39-7