2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅Cl₂NO₂S Punto di fusione: 179…181 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094617 CAS Number: 20532-15-4 |