Stampa…
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G OR10162-25G OR10162-5G
APOSOR10162-100GEA 285 EUR
APOSOR10162-100G APOSOR10162-25G APOSOR10162-5G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂S
Peso molecolare: 138,1902 g/mol
Punto di fusione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01626055
CAS Number: 138564-58-6