4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃BrOS Punto di ebollizione: 114…115 °C/11mmHg Punto di fusione: 44…48 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005431 CAS Number: 18791-75-8 |