Stampa…
5-Chloro-2-thenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 16.1 EUR
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chloro-2-thenoic acid
5-Chloro-2-thenoic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
Peso molecolare: 162,6 g/mol
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041426
CAS Number: 24065-33-6