Stampa…
2-Thienylacetyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
OR10151-100G OR10151-25G
APOSOR10151-100GEA 147 EUR
APOSOR10151-100G APOSOR10151-25G
2-Thienylacetyl chloride 96%
2-Thienylacetyl chloride
Formula: C₆H₅ClOS
Peso molecolare: 160,62 g/mol
Punto di ebollizione: 130…135 °C/90mmHg
Densità: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005456
CAS Number: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,II