Stampa…
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 203 EUR
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Formula: C₇H₄Br₂N₂
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179571
CAS Number: 68385-95-5