Stampa…
2,3,5-Tribromothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10149-100G OR10149-25G OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA 26.3 EUR
APOSOR10149-100G APOSOR10149-25G APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromothiophene
2,3,5-Tribromothiophene
Formula: C₄HBr₃S
Peso molecolare: 320,83 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/11mmHg
Punto di fusione: 25…29 °C
Densità: 2,483 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014521
CAS Number: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7