Stampa…
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 21.9 EUR
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₄S
Punto di fusione: 355…360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016896
CAS Number: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2