Stampa…
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 125 EUR
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Formula: C₁₀H₈OS
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090217
CAS Number: 22720-75-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III