Stampa…
Thiophene-2-ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 53.9 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Punto di ebollizione: 201 °C
Densità: 1,087 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051495
CAS Number: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III