Stampa…
3-Thiophenemethanol 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
3-Thiophenemethanol 98+%
3-Thiophenemethanol
Formula: C₅H₆OS
Punto di ebollizione: 86…88 °C/10mmHg
Densità: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014534
CAS Number: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8