Stampa…
2-Chlorothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thienyl chloride
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 118 EUR
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorothiophene 98%
2-Chlorothiophene
Formula: C₄H₃ClS
Peso molecolare: 118,59 g/mol
Punto di ebollizione: 127…129 °C
Punto di fusione: –72 °C
Densità: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005421
CAS Number: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III