Stampa…
3-Methylthiophene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 17.6 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophene 99%
3-Methylthiophene
Formula: C₅H₆S
Peso molecolare: 98,17 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005470
CAS Number: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II