Stampa…
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10136-1G OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA 58.2 EUR
APOSOR10136-1G APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Formula: C₅H₆BrClN₂O₂
Peso molecolare: 241,4703 g/mol
Punto di fusione: 160,2…161.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037350
CAS Number: 16079-88-2
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II