Stampa…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 51 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
Peso molecolare: 91,11 g/mol
Punto di ebollizione: 264…265 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008140
CAS Number: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,II