2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10133-100G
OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA
65.4
EUR
APOSOR10133-100G
APOSOR10133-25G
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: 247 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007870 CAS Number: 394-31-0 |