2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈Cl₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094615 CAS Number: 112230-20-3 |