Stampa…
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 61.1 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043748
CAS Number: 10572-16-4