Stampa…
Dioctylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10117-100G OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA 115 EUR
APOSOR10117-100G APOSOR10117-25G
Dioctylamine
Dioctylamine
Formula: C₁₆H₃₅N
Punto di ebollizione: 297…298 °C
Punto di fusione: 13…16 °C
Densità: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009557
CAS Number: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III