Stampa…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10114-100G OR10114-500G
APOSOR10114-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formula: C₅H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 224…226 °C
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003188
CAS Number: 80-73-9
EINECS: 201-304-8