Stampa…
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
OR10113-25ML OR10113-5ML
APOSOR10113-25MLEA 144 EUR
APOSOR10113-25ML APOSOR10113-5ML
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 98%
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Formula: C₆H₁₅NO₂
Peso molecolare: 133,1888 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/12mmHg
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010205
CAS Number: 38711-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III