Stampa…
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 105 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Punto di fusione: 208…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800354
CAS Number: 849021-16-5