Stampa…
Cyclopropyl methyl ketone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 65.5 EUR
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Cyclopropyl methyl ketone
Cyclopropyl methyl ketone
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 113…114 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001297
CAS Number: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II