Stampa…

4-Chlorobenzylamine

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanamine

OR10085-100G OR10085-25G OR10085-5G
APOSOR10085-100GEA 227 EUR
APOSOR10085-100G APOSOR10085-25G APOSOR10085-5G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008121
CAS Number: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2735
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR