Stampa…
(3-Bromopropyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-phenylpropane
OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
(3-Bromopropyl)benzene 95%
(3-Bromopropyl)benzene
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Peso molecolare: 199,09 g/mol
Punto di ebollizione: 219…220 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000257
CAS Number: 637-59-2
EINECS: 211-294-7