Stampa…
Ethyl-7-bromoheptanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formula: C₉H₁₇BrO₂
Punto di ebollizione: 112 °C/5mmHg
Densità: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037103
CAS Number: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6