Stampa…
5-Aminopentan-1-ol 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 150 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% in soluzione acquosa
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103.16 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C/16mmHg
Punto di fusione: 35…37 °C
Densità: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008237
CAS Number: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8 III