Stampa…
1-Ethylpropylamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
OR10080-100G OR10080-500G
APOSOR10080-100GEA 69.8 EUR
APOSOR10080-100G APOSOR10080-500G
1-Ethylpropylamine 99%
1-Ethylpropylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 88…91 °C
Densità: 0,748 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008096
CAS Number: 616-24-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II