Stampa…
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1008-1G OR1008-100MG
APOSOR1008-1GEA 234 EUR
APOSOR1008-1G APOSOR1008-100MG
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202900
CAS Number: 215523-34-5