Stampa…

Pentylamine

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine

OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 154 EUR
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentylamine
Pentylamine
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 103…105 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,752 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008236
CAS Number: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3+8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR