Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 87 EUR
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formula: C₁₀H₈O₂S
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051637
CAS Number: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2