4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉NO₂S Punto di fusione: 56…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024700 CAS Number: 952-97-6 |