Stampa…
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012566
CAS Number: 50910-54-8