Stampa…
Acridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 94.4 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridine
Acridine
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179.22 g/mol
Punto di ebollizione: 346 °C
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005025
CAS Number: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III