Stampa…
δ-Valerolactone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
OR10065-100G OR10065-1KG OR10065-500G
APOSOR10065-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10065-100G APOSOR10065-1KG APOSOR10065-500G
δ-Valerolactone 99%
δ-Valerolactone
Material may contain up to 25% polymerised material which can be reverted to the product by distillation.
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C/0.5mmHg
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006645
CAS Number: 542-28-9
EINECS: 208-807-1