Stampa…
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10059-100G
APOSOR10059-100GEA 28.7 EUR
APOSOR10059-100G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di fusione: 49…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151805
CAS Number: 114772-53-1