Tetrabutilammonio ioduro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₃₆IN Punto di fusione: 142…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011636 CAS Number: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |