Tetralbutilammonio bromuro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10054-100G
OR10054-1KG
OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA
26.1
EUR
APOSOR10054-100G
APOSOR10054-1KG
APOSOR10054-500G
Tetralbutilammonio bromuro 98%
Tetralbutilammonio bromuro
Formula:
C₁₆H₃₆BrN Punto di fusione: 101…106 °C Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS Number: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |