Stampa…
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 306 EUR
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,10 g/mol
Punto di fusione: 190…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646333
CAS Number: 2164-61-6