Stampa…
L(+)-Diethyl tartrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 30.6 EUR
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Diethyl tartrate
L(+)-Diethyl tartrate
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₈H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 280 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009143
CAS Number: 87-91-2
EINECS: 201-783-3