Stampa…
3-Phenylpropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
OR10046-100G OR10046-500G
APOSOR10046-100GEA 35 EUR
APOSOR10046-100G APOSOR10046-500G
3-Phenylpropionic acid
3-Phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C
Punto di fusione: 45…48 °C
Densità: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002771
CAS Number: 501-52-0