2,4-Pentanediol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 200…201 °C Densità: 0,955 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004549 CAS Number: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |