Stampa…
5-Nonanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10037-250G OR10037-500G OR10037-100G
APOSOR10037-250GEA 150 EUR
APOSOR10037-250G APOSOR10037-500G APOSOR10037-100G
5-Nonanone
5-Nonanone
Formula: C₉H₁₈O
Punto di ebollizione: 186…187 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,826 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009484
CAS Number: 502-56-7
EINECS: 207-946-5